Documentos Principais
316997
Sigma-Aldrich
Niobium(V) fluoride
98%
About This Item
Fórmula linear:
NbF5
Número CAS:
Peso molecular:
187.90
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Ensaio
98%
Formulário
powder
cadeia de caracteres SMILES
F[Nb](F)(F)(F)F
InChI
1S/5FH.Nb/h5*1H;/q;;;;;+5/p-5
chave InChI
AOLPZAHRYHXPLR-UHFFFAOYSA-I
Categorias relacionadas
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)