572357
Cerium(IV) oxide-gadolinium doped
nanopowder, contains 20 mol % gadolinium as dopant
Sinônimo(s):
Gadolinium doped ceria
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
nanopowder
Nível de qualidade
contém
20 mol % gadolinium as dopant
composição
Ce0.8Gd0.2O2
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: cerium
características do produto alternativo mais ecológico
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
área da superfície
>100 m2/g
tamanho de partícula
<100 nm
categoria alternativa mais ecológica
, Enabling
cadeia de caracteres SMILES
[Gd].O=[Ce]=O
InChI
1S/Ce.Gd.2O
chave InChI
ZBPTVGKVCOMWPA-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
As with all types of fuel cells, a Solid Oxide Fuel Cell (SOFC) is capable of efficiently transforming chemical energy into electrical energy.