432067
Terbium(III) fluoride
anhydrous, powder, 99.99% trace metals basis
Sinônimo(s):
Terbium trifluoride
About This Item
Produtos recomendados
grau
anhydrous
Ensaio
99.99% trace metals basis
forma
powder
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: terbium
Impurezas
≤150.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
cadeia de caracteres SMILES
F[Tb](F)F
InChI
1S/3FH.Tb/h3*1H;/q;;;+3/p-3
chave InChI
LKNRQYTYDPPUOX-UHFFFAOYSA-K
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Artigos
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.