425664
Dysprosium(III) trifluoromethanesulfonate
98%
Sinônimo(s):
Dysprosium(III) triflate, Tris(triflato)dysprosium
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
adequação da reação
core: dysprosium
reagent type: catalyst
reaction type: Ring-Opening Polymerization
cadeia de caracteres SMILES
[Dy+3].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/3CHF3O3S.Dy/c3*2-1(3,4)8(5,6)7;/h3*(H,5,6,7);/q;;;+3/p-3
chave InChI
XSVCYDUEICANRJ-UHFFFAOYSA-K
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
- Aza-Piancatelli rearrangement
- Friedel-Crafts alkylation
- Ring-opening polymerization reactions
- Microwave-assisted Kabachnik-Fields condensation
- Cycloaddition reactions (Lewis-acid catalyst)
- Fries rearrangement
- Enantioselective glyoxalate-ene reactions
- Aldol reaction of silyl enol ethers with aldehydes.[2]
- As an effective catalyst for electrophilic substitution reactions of indoles with imines.[3]
- As catalyst for the synthesis of 4-aminocyclopentenones[4] and functionalized azaspirocycles, via intramolecular aza-Piancatelli rearrangement.[5]
- As new curing initiator to study the curing of diglycidyl ether of bisphenol-A (DGEBA).[1]
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Quantum dots (QDs): Semiconductor nanoparticles with diverse applications including displays, lighting, and biomedical imaging.