Documentos Principais
431893
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-1,1′-Bi-2-naphthol bis(trifluoromethanesulfonate)
97%
Sinônimo(s):
(S)-1,1′-Bi(2-naphthol) bis(trifluoromethanesulfonate), (S)-1,1′-Binaphthalene-2,2′-diyl bis(trifluoromethanesulfonate)
About This Item
Fórmula linear:
(CF3SO3C10H6-)2
Número CAS:
Peso molecular:
550.45
Beilstein:
3579131
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
Formulário
solid
atividade óptica
[α]21/D +148°, c = 1 in chloroform
pf
83-85 °C (lit.)
InChI
1S/C22H12F6O6S2/c23-21(24,25)35(29,30)33-17-11-9-13-5-1-3-7-15(13)19(17)20-16-8-4-2-6-14(16)10-12-18(20)34-36(31,32)22(26,27)28/h1-12H
chave InChI
OYJLCOSEYYZULE-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Used as an intermediate in the preparation of chiral phosphine ligands[1] for asymmetric synthesis.[2]
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Acta Chemica Scandinavica, 50, 259-259 (1996)
The Journal of Organic Chemistry, 58, 1945-1945 (1993)