365564
Methyl 4-methoxy-2-indolecarboxylate
99%
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
Ensaio
99%
pf
140-142 °C (lit.)
grupo funcional
ester
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)c1cc2c(OC)cccc2[nH]1
InChI
1S/C11H11NO3/c1-14-10-5-3-4-8-7(10)6-9(12-8)11(13)15-2/h3-6,12H,1-2H3
chave InChI
GLCZQTLCVLVFGV-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
- reactant in [3+2] annulation reactions
- reactant in preparation of inhibitors of mammalian secreted phospholipases A2
- reactant in Heck reactions
- reactant in preparation of indole fatty alcohol derivatives
- reactant in methylation reactions
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?