430676
2,2,5,7,8-Pentamethyl-6-chromanol
97%
Sinônimo(s):
α-C-1-Chromanol, 2,2,5,7,8-Pentamethyl-3,4-dihydrochromen-6-ol, 2,2,5,7,8-Pentamethyl-6-hydroxychroman, 3,4-Dihydro-2,2,5,7,8-pentamethyl-2H-1-benzopyran-6-ol, 6-Hydroxy-2,2,5,7,8-pentamethylchroman
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
89-91 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1c(C)c2OC(C)(C)CCc2c(C)c1O
InChI
1S/C14H20O2/c1-8-9(2)13-11(10(3)12(8)15)6-7-14(4,5)16-13/h15H,6-7H2,1-5H3
chave InChI
SEBPXHSZHLFWRL-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... AR(367)
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?