Documentos Principais
429961
Sigma-Aldrich
Triethylgermanium hydride
98%
Sinônimo(s):
Triethylgermane
About This Item
Fórmula linear:
(C2H5)3GeH
Número CAS:
Peso molecular:
160.83
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Nível de qualidade
Ensaio
98%
Formulário
liquid
adequação da reação
core: germanium
reagent type: reductant
índice de refração
n20/D 1.433 (lit.)
p.e.
121-122 °C/20 mmHg (lit.)
densidade
0.994 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC[GeH](CC)CC
InChI
1S/C6H16Ge/c1-4-7(5-2)6-3/h7H,4-6H2,1-3H3
chave InChI
LTLGQZPDSQYFSB-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Triethylgermanium hydride (Ge(C2H5)3H) may be prepared by a three step process:
  • Ge(C2H5)3Br reacted with Na to yield Ge2(C2H5)6
  • Ge2(C2H5)6 treated with Li to form Ge(C2H5)3Li
  • ammonolysis of Ge(C2H5)3Li to give the end product, Ge(C2H5)3H. 1
Aplicação
Reagent undergoes hydrogermylation with alkyl propiolates to give triethylgermylacrylates.
Embalagem
Packaged in glass bottles
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
46.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
8 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Journal of Organometallic Chemistry, 435, 257-257 (1992)
Theresia Ahrens et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 45(43), 17495-17507 (2016-11-02)
The reaction of the silyl complex [Rh{Si(OEt)