410829
1,2-Epoxy-9-decene
96%
Sinônimo(s):
(7-Octenyl)oxirane
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
96%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.442 (lit.)
densidade
0.842 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C=CCCCCCCC1CO1
InChI
1S/C10H18O/c1-2-3-4-5-6-7-8-10-9-11-10/h2,10H,1,3-9H2
chave InChI
FCZHJHKCOZGQJZ-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
172.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
78 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter