Documentos Principais
433640
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene-co-methyl acrylate-co-glycidyl methacrylate)
pellets
Sinônimo(s):
Ethylene-methyl acrylate-glycidyl methacrylate copolymer, Glycidyl methacrylate-ethylene-methyl acrylate copolymer
Selecione um tamanho
250 G
R$ 396,00
R$ 396,00
Previsão de entrega em30 de março de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
250 G
R$ 396,00
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
R$ 396,00
Previsão de entrega em30 de março de 2025
Solicite uma grande encomenda
Formulário
pellets
Nível de qualidade
índice de fusão
6 g/10 min (190 °C/2.16kg)
composição
glycidyl methacrylate, 8 wt. %
methyl acrylate, 25 wt. %
dureza
70 (Shore A, ASTM D 2240)
pf
39 °C (lit.)
temperatura de transição
softening point <40 °C (Vicat, 1kg load, ASTM D 1525)
densidade
0.94 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O1C(C1)COC(=O)C(=C)C.O(C)C(=O)C=C.C=C
InChI
1S/C7H10O3.C4H6O2.C2H4/c1-5(2)7(8)10-4-6-3-9-6;1-3-4(5)6-2;1-2/h6H,1,3-4H2,2H3;3H,1H2,2H3;1-2H2
chave InChI
CNJPFZOQZWIGIB-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Cross-linkable coatings and adhesion promoter.
Pendant glycidyl functionality available for grafting or cross-linking.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Questions
  1. What is the molecular weight of Poly(ethylene-co-methyl acrylate-co-glycidyl methacrylate)?
    1 answer
    1. The molecular weight of this product is not determined.