Documentos Principais
425737
Sigma-Aldrich
Thulium(III) trifluoromethanesulfonate
98%
Sinônimo(s):
Thulium(III) triflate, Trifluoromethanesulfonic acid thulium(III) salt
About This Item
Fórmula linear:
(CF3SO3)3Tm
Número CAS:
Peso molecular:
616.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
adequação da reação
core: thulium
reagent type: catalyst
cadeia de caracteres SMILES
[Tm+3].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/3CHF3O3S.Tm/c3*2-1(3,4)8(5,6)7;/h3*(H,5,6,7);/q;;;+3/p-3
chave InChI
PBASUZORNBYVFM-UHFFFAOYSA-K
Aplicação
Catalyst for:
  • Asymmetric alpha-amination and cycloadditions
  • Benzyl etherification
  • Condensation of aldehydes, amines and vinyl ethers
  • Glycosylation
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)