Ensaio
98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.508 (lit.)
p.e.
45 °C/10.1 mmHg (lit.)
densidade
1.069 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CSC1CCCCC1=O
InChI
1S/C7H12OS/c1-9-7-5-3-2-4-6(7)8/h7H,2-5H2,1H3
chave InChI
QFABNUVNDKOIEH-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
192.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
89 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)