401714
Vinyl propionate
contains <100 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor, 98%
Sinônimo(s):
Vinyl propanoate
Ensaio
98%
contém
<100 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
índice de refração
n20/D 1.403 (lit.)
pb
94-95 °C (lit.)
pf
−80 °C (lit.)
densidade
0.919 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCC(=O)OC=C
InChI
1S/C5H8O2/c1-3-5(6)7-4-2/h4H,2-3H2,1H3
chave InChI
UIWXSTHGICQLQT-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
46.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
8 °C - closed cup