Documentos Principais
601454
Sigma-Aldrich
Lithium-6Li2 sulfate
95 atom % 6Li
About This Item
Fórmula linear:
6Li2SO4
Número CAS:
Peso molecular:
108.09
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
95 atom % 6Li
Formulário
solid
alteração de massa
M-2
cadeia de caracteres SMILES
[6Li+].[6Li+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Li.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2/i2*1-1;
chave InChI
INHCSSUBVCNVSK-NQTTVQCTSA-L
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)