Documentos Principais
424242
Sigma-Aldrich
[3-(Ethoxycarbonyl)-2-oxopropyl]triphenylphosphonium chloride
About This Item
Fórmula linear:
C2H5O2CCH2COCH2P(C6H5)3Cl
Número CAS:
Peso molecular:
426.87
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
adequação da reação
reaction type: C-C Bond Formation
pf
160 °C (dec.) (lit.)
grupo funcional
ester
ketone
phosphine
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].CCOC(=O)CC(=O)C[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C24H24O3P.ClH/c1-2-27-24(26)18-20(25)19-28(21-12-6-3-7-13-21,22-14-8-4-9-15-22)23-16-10-5-11-17-23;/h3-17H,2,18-19H2,1H3;1H/q+1;/p-1
chave InChI
BRRCLIKFZISBBV-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
Reactant for:
  • Preparation of cyclic amidine-based inhibitors of ß-secretase (BACE-1)
  • Wittig reactions
  • Dehydrochlorination and alkylation reactions
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)