423726
N-Z-L-aspartic anhydride
95%
Sinônimo(s):
Cbz-L-Aspartic acid anhydride, N-(Benzyloxycarbonyl)-L-aspartic acid anhydride, Phenylmethyl [(3S)-tetrahydro-2,5-dioxo-3-furanyl]carbamate
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
95%
forma
powder
atividade óptica
[α]20/D −25°, c = 1 in methanol
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
pf
123-124 °C (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
O=C1C[C@H](NC(=O)OCc2ccccc2)C(=O)O1
InChI
1S/C12H11NO5/c14-10-6-9(11(15)18-10)13-12(16)17-7-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2,(H,13,16)/t9-/m0/s1
chave InChI
OZPYEGOBGWQOSZ-VIFPVBQESA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3