Ensaio
98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.522 (lit.)
p.e.
218-220 °C/751 mmHg (lit.)
densidade
1.049 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(OC)c(C)c1
InChI
1S/C9H12O2/c1-7-6-8(10-2)4-5-9(7)11-3/h4-6H,1-3H3
chave InChI
IQISOVKPFBLQIQ-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
215.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
102 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?