densidade de vapor
0.6 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
4802 mmHg ( 15.5 °C)
pureza isotópica
99 atom % D
Ensaio
99% (CP)
temperatura de autoignição
1203 °F
pb
−33 °C (lit.)
pf
−78 °C (lit.)
alteração de massa
M+3
cadeia de caracteres SMILES
[2H]N([2H])[2H]
InChI
1S/H3N/h1H3/i/hD3
chave InChI
QGZKDVFQNNGYKY-ZRLBSURWSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
Produtos recomendados
PTFE sealing washers GCA inlet size 180 Z146994
PTFE sealing washers CGA inlet size 110 Z146986
regulador
válvula de controle
válvula de purga
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Gas 2 - Press. Gas Liquefied gas - Skin Corr. 1B
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
2A - Gases
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
269.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
132 °C - closed cup