Documentos Principais
422312
Sigma-Aldrich
Cerium trifluoromethanesulfonate
19-23% Ce basis
Sinônimo(s):
Cerium triflate
About This Item
Fórmula linear:
Cen(CF3SO3) x H2O
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulário
solid
adequação da reação
core: cerium
reagent type: catalyst
concentração
19-23% Ce
cadeia de caracteres SMILES
O.[Ce+3].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/3CHF3O3S.Ce.H2O/c3*2-1(3,4)8(5,6)7;;/h3*(H,5,6,7);;1H2/q;;;+3;/p-3
chave InChI
WETFAJNJKMKTDE-UHFFFAOYSA-K
Aplicação
Efficient catalyst for the ring opening of epoxides, providing high regio- and stereoselectivity.[1]
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Iranpoor, N. et al.
Synthetic Communications, 28, 347-347 (1998)