367753
Cerium(III) acetate hydrate
99.9% trace metals basis
Sinônimo(s):
Cerium acetate hydrate, Cerium triacetate, Cerium(3+) triacetate hydrate
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
Ensaio
99.9% trace metals basis
Formulário
powder and chunks
composição
Degree of hydration, 1-3
adequação da reação
core: cerium
reagent type: catalyst
Impurezas
≤1% acetic acid
cadeia de caracteres SMILES
O.CC(=O)O[Ce](OC(C)=O)OC(C)=O
InChI
1S/3C2H4O2.Ce.H2O/c3*1-2(3)4;;/h3*1H3,(H,3,4);;1H2/q;;;+3;/p-3
chave InChI
AERUOEZHIAYQQL-UHFFFAOYSA-K
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.