Documentos Principais
181145
Sigma-Aldrich
Nylon 6/12
pellets, 2 mm
Sinônimo(s):
Hexamethylenediamine-1,12-dodecanedioic acid polymer, Poly(hexamethylene dodecanediamide)
Selecione um tamanho
250 G
R$ 819,00
R$ 819,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
250 G
R$ 819,00
About This Item
Fórmula linear:
(C12H22O4 · C6H16N2)n
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
R$ 819,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
pellets
Nível de qualidade
tamanho de partícula
2 mm
pf
218 °C (lit.)
temperatura de transição
Tm 218 °C
Tg 46 °C
densidade
1.3 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
NCCCCCCN.OC(=O)CCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C12H22O4.C6H16N2/c13-11(14)9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12(15)16;7-5-3-1-2-4-6-8/h1-10H2,(H,13,14)(H,15,16);1-8H2
chave InChI
ZMUCVNSKULGPQG-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)