329665
1,5-Diamino-2-methylpentane
99%
Sinônimo(s):
2-Methyl-1,5-pentanediamine, 2-Methylpentamethylene diamine
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
130 mmHg ( 135 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
99%
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
568 °F
índice de refração
n20/D 1.459 (lit.)
p.e.
193 °C (lit.)
densidade
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(CN)CCCN
InChI
1S/C6H16N2/c1-6(5-8)3-2-4-7/h6H,2-5,7-8H2,1H3
chave InChI
JZUHIOJYCPIVLQ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- A key component in the hybrid complex. Its incorporation contributes to the enhancement of piezoelectric and dielectric properties, as well as semiconductor characteristics, making it a significant element in the development of advanced materials with potential applications in electronic devices.
- An activated amine for CO2 capture. This is attributed to its unique chemical structure, which allows for more effective interaction with CO₂ molecules, leading to higher capture efficiency.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
181.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
83 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?