421987
Bis(hexamethylene)triamine
technical grade, 40%
Sinônimo(s):
6,6′-Iminodihexylamine, Bis(6-aminohexyl)amine
About This Item
Produtos recomendados
grau
technical grade
pressão de vapor
<0.01 mmHg ( 25 °C)
concentração
40%
índice de refração
n20/D 1.49 (lit.)
p.e.
163-165 °C/4 mmHg (lit.)
pf
33-36 °C (lit.)
densidade
0.85 g/mL at 20 °C (lit.)
0.931 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
NCCCCCCNCCCCCCN
InChI
1S/C12H29N3/c13-9-5-1-3-7-11-15-12-8-4-2-6-10-14/h15H,1-14H2
chave InChI
MRNZSTMRDWRNNR-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)