Documentos Principais
421170
Sigma-Aldrich
ZELEC® UN lubricant
technical grade
Sinônimo(s):
Nonionic Lubricant ZELEC UN
Selecione um tamanho
1 L
R$ 1.808,00
R$ 1.808,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 L
R$ 1.808,00
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.22
R$ 1.808,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
grau
technical grade
Nível de qualidade
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.445 (lit.)
p.e.
177 °C (lit.)
densidade
0.98 g/mL at 25 °C (lit.)
Descrição geral
ZELEC® UN lubricant is a colorless liquid, widely used as lubricant.
Informações legais
ZELEC is a registered trademark of Stepan Co.
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
201.2 °F
Ponto de fulgor (°C)
94 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)