Documentos
421073
Sigma-Aldrich
TYZOR® 131 organic titanate
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
583 mmHg ( 100 °C)
adequação da reação
core: titanium
reagent type: catalyst
índice de refração
n20/D 1.4120 (lit.)
densidade
1.265 g/mL at 25 °C (lit.)
Informações legais
TYZOR is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3