Documentos Principais
8.18320
Sigma-Aldrich
Tetra-tert-butyl orthotitanate
for synthesis
Sinônimo(s):
Tetra-tert-butyl orthotitanate, tert-Butyl titanate(IV), Orthotitanic acid tetra-tert-butyl ester, Titanium tetra-tert-butylate, Titanic acid tetra-tert-butyl ester
About This Item
Fórmula linear:
Ti(OC(CH3)3)4
Número CAS:
Peso molecular:
340.32
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Número do índice EC:
221-412-9
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
pressão de vapor
43 hPa ( 136 °C)
Nível de qualidade
Formulário
liquid
p.e.
160-165 °C/20 hPa
temperatura de transição
flash point 47.2 °C
densidade
0.88 g/cm3 at 25 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[Ti](OC(C)(C)C)(OC(C)(C)C)(OC(C)(C)C)OC(C)(C)C
InChI
1S/4C4H9O.Ti/c4*1-4(2,3)5;/h4*1-3H3;/q4*-1;+4
chave InChI
GRWPYGBKJYICOO-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Nota de análise
Assay (ex Ti): ≥ 98.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.888 - 0.894
Identity (IR): passes test
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
117.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
47.2 °C - closed cup