Documentos Principais
388173
Sigma-Aldrich
Titanium(IV) (triethanolaminato)isopropoxide solution
80 wt. % in isopropanol
Sinônimo(s):
TYZOR® TE organic titanate
Selecione um tamanho
100 ML
R$ 262,00
R$ 262,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 ML
R$ 262,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H19NO4Ti
Número CAS:
Peso molecular:
253.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 262,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
viscous liquid
Nível de qualidade
adequação da reação
core: titanium
reagent type: catalyst
concentração
80 wt. % in isopropanol
densidade
1.087 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)[Ti]12OCCN(CCO1)CCO2
InChI
1S/C6H12NO3.C3H7.Ti/c8-4-1-7(2-5-9)3-6-10;1-3-2;/h1-6H2;3H,1-2H3;/q-3;;+3
chave InChI
RSUVVMHMKLWZQT-UHFFFAOYSA-N
Informações legais
TYZOR is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
60.8 °F
Ponto de fulgor (°C)
16 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)