416169
Trimethylolpropane ethoxylate
average Mn ~170
Sinônimo(s):
3 arm PEG, 3 arm PEO, Poly(ethylene oxide), 3-arm, hydroxy terminated, Polyethylene glycol trimethylolpropane ether, Polyethylene glycol trimethylolpropane triether, Trimethylolpropane ethoxylate (20/3 EO/OH), Trimethylolpropane ethoxylate (4.6 EO/OH), Trimethylolpropane ethoxylate (4/15 EO/OH)
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
viscous liquid
Nível de qualidade
peso molecular
average Mn ~170
índice de refração
n20/D 1.478
densidade
1.11 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
OCC(CO)(CO)CC.OCCO
InChI
1S/C6H14O3.C2H6O2/c1-2-6(3-7,4-8)5-9;3-1-2-4/h7-9H,2-5H2,1H3;3-4H,1-2H2
chave InChI
ZSBOTBREDQGUMM-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
444.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
229 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)