Documentos Principais
416118
Sigma-Aldrich
Trimethylolpropane allyl ether
Sinônimo(s):
2-(Allyloxymethyl)-2-ethyl-1,3-propanediol
Selecione um tamanho
500 ML
R$ 1.307,00
R$ 1.307,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
500 ML
R$ 1.307,00
About This Item
Fórmula linear:
H2C=CHCH2OCH2C(C2H5)(CH2OH)2
Número CAS:
Peso molecular:
174.24
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
R$ 1.307,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
viscous liquid
Nível de qualidade
índice de refração
n20/D 1.467 (lit.)
p.e.
160 °C/33 mmHg (lit.)
densidade
1.01 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCC(CO)(CO)COCC=C
InChI
1S/C9H18O3/c1-3-5-12-8-9(4-2,6-10)7-11/h3,10-11H,1,4-8H2,2H3
chave InChI
LZDXRPVSAKWYDH-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)