Documentos
373885
Sigma-Aldrich
Glycerol propoxylate-block-ethoxylate
average Mn ~5,300
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H22O7
Número CAS:
Peso molecular:
230.26
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
densidade de vapor
>1 (vs air)
pressão de vapor
<0.3 mmHg ( 20 °C)
descrição
functionality 2.5
peso molecular
average Mn ~5,300
contém
400-800 ppm BHT as inhibitor
composição
ethoxylate, 15%
propoxylate, 85%
densidade
1.013 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
OCCO.CC(O)CO.OCC(O)CO
InChI
1S/C3H8O3.C3H8O2.C2H6O2/c4-1-3(6)2-5;1-3(5)2-4;3-1-2-4/h3-6H,1-2H2;3-5H,2H2,1H3;3-4H,1-2H2
chave InChI
VKVYTKULMKDWLP-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1