Documentos
415340
Sigma-Aldrich
2-Amino-4′-bromoacetophenone hydrochloride
96%
About This Item
Fórmula linear:
BrC6H4COCH2NH2·HCl
Número CAS:
Peso molecular:
250.52
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
96%
pf
285 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cl.NCC(=O)c1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C8H8BrNO.ClH/c9-7-3-1-6(2-4-7)8(11)5-10;/h1-4H,5,10H2;1H
chave InChI
ROAVTVXTYFSQEA-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
2-Amino-4′-bromoacetophenone hydrochloride is an organic building block useful for chemical synthesis.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3