413011
Yttrium(III) iodide
anhydrous, flakes, 99.9% trace metals basis
Sinônimo(s):
Yttrium triiodide
About This Item
Produtos recomendados
grau
anhydrous
Ensaio
99.9% trace metals basis
forma
flakes
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: yttrium
Impurezas
≤1500.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
cadeia de caracteres SMILES
I[Y](I)I
InChI
1S/3HI.Y/h3*1H;/q;;;+3/p-3
chave InChI
LFWQXIMAKJCMJL-UHFFFAOYSA-K
Aplicação
acessório
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Artigos
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.