412910
Methyltrioxorhenium(VII)
Re 71.0-76.0 %
Sinônimo(s):
MTO, Methylrhenium(VII) trioxide
About This Item
Produtos recomendados
forma
solid
composição
Re, 71.0-76.0%
adequação da reação
core: rhenium
reagent type: catalyst
pf
111 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C[Re](=O)(=O)=O
InChI
1S/CH3.3O.Re/h1H3;;;;
chave InChI
PQTLALPZRPFYIT-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Catalytic oxidant used with urea hydrogen peroxide in an efficient conversion of imines to nitrones.
An effective antioxidant under various conditions.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3