Documentos Principais
34683
Sigma-Aldrich
4′,4″(5″)-Di-tert-butyldicyclohexano-18-crown-6
technical, mixture of isomers, ≥90.0% (GC)
Sinônimo(s):
2,13(or 2,14)-Bis(1,1-dimethylethyl)eicosahydrodibenzo[b,k][1,4,7,10,13,16]hexaoxacyclooctadecin, 4,4′(5′)-Bis(tert-butylcyclohexano)-18-crown-6, 4,4′(5′)-Di-t-butylcyclohexano-18-crown-6
Selecione um tamanho
5 G
R$ 4.562,00
R$ 4.562,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 4.562,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C28H52O6
Número CAS:
Peso molecular:
484.71
Beilstein:
3626927
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 4.562,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
grau
technical
Ensaio
≥90.0% (GC)
índice de refração
n20/D 1.485
p.e.
190-195 °C/0.05 mmHg (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)C1CCC2OCCOCCOC3CCC(CC3OCCOCCOC2C1)C(C)(C)C
InChI
1S/C28H52O6/c1-27(2,3)21-7-9-23-25(19-21)33-17-13-30-14-18-34-26-20-22(28(4,5)6)8-10-24(26)32-16-12-29-11-15-31-23/h21-26H,7-20H2,1-6H3
chave InChI
SHJRQDXUSZYABF-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
  • Conveniently synthesis of porous crown-based resin with efficient 90Sr capture from highly acidic wastewater: This study discusses the synthesis of a porous crown-based resin incorporating 4′,4″(5″)-Di-tert-butyldicyclohexano-18-crown-6, which demonstrates efficient capture of 90Sr from highly acidic wastewater. The article details the performance and applications of the resin in nuclear waste management and environmental protection (Y Su, J He, X Liu, S Jia, K Hu, J Yang, T Liu… - Separation and Purification Technology, 2024).
Outras notas
Lipophilic crown ether; selective extraction of strontium[1]
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Separation and preconcentration of strontium from biological, environmental, and nuclear waste samples by extraction chromatography using a crown ether.
E P Horwitz et al.
Analytical chemistry, 63(5), 522-525 (1991-03-01)