411310
(Carbethoxymethyl-1,2-13C2)triphenylphosphonium bromide
98 atom % 13C
About This Item
Produtos recomendados
pureza isotópica
98 atom % 13C
Nível de qualidade
Formulário
solid
peso molecular
431.23 by atom % calculation
adequação da reação
reaction type: C-C Bond Formation
reaction type: Whiting Reaction
pf
152-154 °C (lit.)
alteração de massa
M+2
cadeia de caracteres SMILES
[Br-].CCO[13C](=O)[13CH2][P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C22H22O2P.BrH/c1-2-24-22(23)18-25(19-12-6-3-7-13-19,20-14-8-4-9-15-20)21-16-10-5-11-17-21;/h3-17H,2,18H2,1H3;1H/q+1;/p-1/i18+1,22+1;
chave InChI
VJVZPTPOYCJFNI-WWPGYFPTSA-M
Categorias relacionadas
Embalagem
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)