411302
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol-OD
98 atom % D
Sinônimo(s):
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propan(ol-d)
About This Item
Produtos recomendados
pureza isotópica
98 atom % D
Ensaio
99% (CP)
técnica(s)
NMR: suitable
índice de refração
n20/D 1.3 (lit.)
pb
59 °C (lit.)
pf
−4 °C (lit.)
densidade
1.605 g/mL at 25 °C (lit.)
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
[2H]OC(C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C3H2F6O/c4-2(5,6)1(10)3(7,8)9/h1,10H/i10D
chave InChI
BYEAHWXPCBROCE-MMIHMFRQSA-N
Descrição geral
Produtos recomendados
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2 Oral
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2