Documentos Principais
409863
Sigma-Aldrich
Bisphenol A propoxylate
average Mn ~344, PO/phenol 1
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2C[C6H4[OCH2CH(CH3)]nOH]2
Número CAS:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
peso molecular
average Mn ~344
composição
PO/phenol, 1
índice de refração
n20/D 1.555 (lit.)
densidade
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OCCCO.CC(C)(c1ccc(O)cc1)c2ccc(O)cc2
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)