Ensaio
≥97.0% (GC)
índice de refração
n20/D 1.417
p.e.
154-156 °C (lit.)
densidade
0.733 g/mL at 20 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)CCCC(C)C=C
InChI
1S/C10H20/c1-5-10(4)8-6-7-9(2)3/h5,9-10H,1,6-8H2,2-4H3
chave InChI
KSXTZYRIJKDCEA-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
125.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
52 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)