Documentos Principais
409618
Sigma-Aldrich
Bis[bis(trimethylsilyl)amino]tin(II)
Sinônimo(s):
Bis(bis(trimethylsilyl)amino)stannylene, Tin bis[bis(trimethylsilyl)amide], Tin(II) bis(hexamethyldisilazide)
About This Item
Fórmula linear:
[[(CH3)3Si]2N]2Sn
Número CAS:
Peso molecular:
439.48
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Formulário
liquid
adequação da reação
core: tin
índice de refração
n20/D 1.514 (lit.)
p.e.
112 °C/0.05 mmHg (lit.)
pf
37-38 °C (lit.)
densidade
1.136 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C[Si](C)(C)N([SnH2]N([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C
InChI
1S/2C6H18NSi2.Sn/c2*1-8(2,3)7-9(4,5)6;/h2*1-6H3;/q2*-1;+2
chave InChI
WLNIUEYAQZRJFS-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Reagent for the conversion of aldehydes and ketones to N,N-dialkyleneamines.[1][2]
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
132.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
56 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Synlett, 131-131 (1993)
The Journal of Organic Chemistry, 57, 5063-5063 (1992)