Documentos Principais
409480
Sigma-Aldrich
2-Undecylimidazole
96%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H26N2
Número CAS:
Peso molecular:
222.37
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
96%
p.e.
215 °C/20 mmHg (lit.)
pf
69-74 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCc1ncc[nH]1
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)