Documentos Principais
409197
Sigma-Aldrich
Dimethyldivinylsilane
97%
About This Item
Fórmula linear:
(H2C=CH)2Si(CH3)2
Número CAS:
Peso molecular:
112.24
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.4187 (lit.)
p.e.
79-82 °C (lit.)
densidade
0.731 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C[Si](C)(C=C)C=C
InChI
1S/C6H12Si/c1-5-7(3,4)6-2/h5-6H,1-2H2,3-4H3
chave InChI
QRHCILLLMDEFSD-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-8.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
-22.2 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)