Documentos Principais
408948
Sigma-Aldrich
Isodecyl methacrylate
95%
Sinônimo(s):
Bisomer IDMA
Selecione um tamanho
1 L
R$ 975,00
R$ 975,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 L
R$ 975,00
About This Item
Fórmula linear:
H2C=C(CH3)CO2C10H21
Número CAS:
Peso molecular:
226.36
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
R$ 975,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
95%
Formulário
liquid
contém
150 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
índice de refração
n20/D 1.443 (lit.)
p.e.
126 °C/10 mmHg (lit.)
densidade
0.878 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)CCCCCCCOC(=O)C(C)=C
InChI
1S/C14H26O2/c1-12(2)10-8-6-5-7-9-11-16-14(15)13(3)4/h12H,3,5-11H2,1-2,4H3
chave InChI
COCLLEMEIJQBAG-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)