Documentos Principais
408891
Sigma-Aldrich
3-(Trifluoromethoxy)benzyl bromide
97%
About This Item
Fórmula linear:
CF3OC6H4CH2Br
Número CAS:
Peso molecular:
255.03
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.478 (lit.)
pb
179 °C (lit.)
densidade
1.572 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)Oc1cccc(CBr)c1
InChI
1S/C8H6BrF3O/c9-5-6-2-1-3-7(4-6)13-8(10,11)12/h1-4H,5H2
chave InChI
QSIVWRRHVXSDNE-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
3-(Trifluoromethoxy)benzyl bromide undergoes the Friedel-Crafts polymerization in the presence of aluminum chloride catalyst to afford the polymer.
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
192.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
89 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Synthesis and properties of fluorine-containing poly (arylenemethylene) s as new heat resistant denatured phenolic resins.
Nemoto T, et al.
Polymer Journal, 40(7), 622-628 (2008)