Documentos Principais
408697
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-2-Heptanol
95%
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)4CH(OH)CH3
Número CAS:
Peso molecular:
116.20
Beilstein:
1719090
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
ID de substância PubChem:
Ensaio
95%
atividade óptica
[α]20/D −9.5°, neat
índice de refração
n20/D 1.419 (lit.)
p.e.
74-75 °C/23 mmHg (lit.)
densidade
0.818 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCC[C@@H](C)O
InChI
1S/C7H16O/c1-3-4-5-6-7(2)8/h7-8H,3-6H2,1-2H3/t7-/m1/s1
chave InChI
CETWDUZRCINIHU-SSDOTTSWSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
147.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
64 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)