Ensaio
99%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.434 (lit.)
p.e.
126-127 °C (lit.)
densidade
1.222 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(F)c(F)c1F
InChI
1S/C7H5F3/c1-4-2-3-5(8)7(10)6(4)9/h2-3H,1H3
chave InChI
LRQPEHJWTXCLQY-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
82.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
28 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?