408298
Di(ethylene glycol) ethyl ether acrylate
technical grade, contains 1000 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
Sinônimo(s):
Carbitol acrylate, 2-(2-Ethoxyethoxy)ethyl acrylate
About This Item
Produtos recomendados
grau
technical grade
Nível de qualidade
Ensaio
≥ 85.0%
Formulário
liquid
contém
1000 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
índice de refração
n20/D 1.439 (lit.)
p.e.
95 °C/5 mmHg (lit.)
densidade
1.016 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCOCCOCCOC(=O)C=C
InChI
1S/C9H16O4/c1-3-9(10)13-8-7-12-6-5-11-4-2/h3H,1,4-8H2,2H3
chave InChI
FTALTLPZDVFJSS-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1A
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?