408913
Ethylene glycol methyl ether acrylate
contains 50-100 ppm MEHQ as inhibitor, 98%
Sinônimo(s):
2-Methoxyethyl acrylate
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
forma
liquid
contém
50-100 ppm MEHQ as inhibitor
índice de refração
n20/D 1.427 (lit.)
pb
56 °C/12 mmHg (lit.)
densidade
1.012 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COCCOC(=O)C=C
InChI
1S/C6H10O3/c1-3-6(7)9-5-4-8-2/h3H,1,4-5H2,2H3
chave InChI
HFCUBKYHMMPGBY-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Muta. 2 - Repr. 1B - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
140.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
60 °C