407852
tert-Butyldimethylsilyl cyanide
97%
Sinônimo(s):
tert-Butyl-cyano-dimethylsilane
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
pf
76-79 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)[Si](C)(C)C#N
InChI
1S/C7H15NSi/c1-7(2,3)9(4,5)6-8/h1-5H3
chave InChI
CWAKIXKDPQTVTA-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?