Documentos Principais
276863
Sigma-Aldrich
Diethylaluminum cyanide solution
1.0 M in toluene
Sinônimo(s):
Cyanodiethylalane, Cyanodiethylaluminum
About This Item
Fórmula linear:
(C2H5)2AlCN
Número CAS:
Peso molecular:
111.12
Beilstein:
3587410
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Formulário
liquid
Nível de qualidade
concentração
1.0 M in toluene
densidade
0.864 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
CC[Al](CC)C#N
InChI
1S/2C2H5.CN.Al/c3*1-2;/h2*1H2,2H3;;
chave InChI
KWMUAEYVIFJZEB-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Reagent used to hydrocyanate side chain ketones directed by aryl sulfinyl groups.[1]
Embalagem
The 25 mL Sure/Seal bottle is recommended as a single-use bottle. Repeated punctures will likely result in decreased performance of product.
Informações legais
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
44.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
7 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Tetrahedron, 62, 1245-1245 (2006)