73328
Trimethylsilyl cyanide
technical, ≥95% (GC)
Sinônimo(s):
Cyanotrimethylsilane, TMSCN
About This Item
Produtos recomendados
grau
technical
Ensaio
≥95% (GC)
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.392 (lit.)
pb
114-117 °C (lit.)
pf
8-11 °C (lit.)
densidade
0.793 g/mL at 20 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C[Si](C)(C)C#N
InChI
1S/C4H9NSi/c1-6(2,3)4-5/h1-3H3
chave InChI
LEIMLDGFXIOXMT-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- Cyanosilylation of carbonyl compounds using various catalysts.
- Synthesis of α-aminonitriles by one-pot, three-component Strecker reaction of ketones with various amines using Brønsted acid catalyst.
- Cyanation of aryl halides using palladium-complex as a catalyst.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 2
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
33.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
1 °C - closed cup